Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methylbenzylmercaptan, 95 %
Artikelnummer. 11328585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328585 5 g 5 Gramm
11318585 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11328585 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L12043.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 25697-56-7
Summenformel C8H10S
Molekulargewicht (g/mol) 138.228
MDL-Nummer MFCD00022075
InChI-Schlüssel PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
PubChem CID 2801207
IUPAC-Name (3-Methylphenyl)methanthiol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzyl mercaptan
Siedepunkt 102°C to 104°C (15 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2239962
Formelmasse 138.23
Reinheit (%) 95%