Learn More
3-Methylbenzylamin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301767
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11301767 1 g 1 Gramm
11311767 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04922.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 100-81-2 | C8H11N | 121.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-81-2
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.183
MDL-Nummer MFCD00008118
InChI-Schlüssel RGXUCUWVGKLACF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzylamine, m-tolylmethanamine, 3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methyl, m-methylbenzylamine, 1-3-methylphenyl methanamine, 3-methylbenzyl amine, alpha-amino-m-xylene, benzylamine, m-methyl, m-xylylamine
PubChem CID 66015
IUPAC-Name (3-Methylphenyl)methanamin
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzylamine
Dichte 0.96
Siedepunkt 203°C to 205°C
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.536
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 507474
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 98%