Learn More
3-Methylbut-2-Enylformiat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10533222
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10533222 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10743063 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10533222 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RDP00092DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 68480-28-4
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
MDL-Nummer MFCD00036614
InChI-Schlüssel ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym prenyl formate, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, formate, unii-77xfk1mol6, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, 1-formate, 3-methylbut-2-en-1-yl formate, 77xfk1mol6, formic acid, 3-methyl-2-butenyl ester, prenylformiat, 3-methyl but-2-enyl formate, 3-methyl-2-butenyl formate #
PubChem CID 110373
SMILES CC(C)=CCOC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbut-2-enyl formate
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C=CHCH2OCHO
Menge 1 g
IUPAC-Name 3-Methylbut-2-en-1-ylformiat
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch