Learn More
3-Methylbutanamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3881542
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10563833
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB12988DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 541-46-8
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.149
MDL-Nummer MFCD00014807
InChI-Schlüssel SANOUVWGPVYVAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleramide, butanamide, 3-methyl, 3-methylbutyramide, isovaleric amide, isopentanamide, beta-methylbutyramide, isovaleric acid amide, unii-9cp4kb634m, isovaleramide usan, .beta.-methylbutyramide
PubChem CID 10930
IUPAC-Name 3-Methylbutanamid
SMILES CC(C)CC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbutanamide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 97%