Learn More
3-Methylbutanol, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥98.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15695880
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15695880 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
15675880 1 l Glasflasche 1 Liter
15685880 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
3 options
Artikelnummer. 15695880
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 59090250ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥98.5 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-51-3
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00002934
InChI-Schlüssel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbutanol
Farbe Farblos
Dichte 0.809g/mL at 20°C
Siedepunkt 131°C to 132°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2OH
Brechungsindex 1.407
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1718835
Formelmasse 88.15g/mol
Reinheit (%) ≥98.5% (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylbutanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.