Learn More
3-Methylbutyraldehyde-2,2-d2, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylbutyraldehyde-2,2-d2 |
| CAS | 352431-47-1 |
| Summenformel | C5 D2 H8 O |
| Menge | 0.25 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5 H,3H2,1-2H3/i3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C=O)C(C)C |
| IUPAC-Name | 2,2-dideuterio-3-methylbutanal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 88.145 |
| Formelmasse | 88.086 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 96% Chemical Purity |