Learn More
3-Methylzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10451681 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10451681 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 296940100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylcinnamic acid
Namenshinweis 98%
CAS 3029-79-6
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H10O2
Strukturformel CH3C6H4CH=CHCO2H
MDL-Nummer MFCD00016844
Menge 10 g
Synonym 3-methylcinnamic acid, m-methylcinnamic acid, e-3-m-tolyl acrylic acid, 3-m-tolyl acrylic acid, 2e-3-3-methylphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methylphenyl prop-2-enoic acid, cinnamic acid, m-methyl, 3-methylcinnamic acid, predominantly trans, 2e-3-3-methylphenyl-2-propenoic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methylphenyl-, 2e
InChI-Schlüssel JZINNAKNHHQBOS-AATRIKPKSA-N
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O
IUPAC-Name (E)-3-(3-Methylphenyl)prop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
PubChem CID 2063448
ChEBI CHEBI:61118
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylcinnamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.