Learn More
3-Methylcyclohexan-1,2-Dion, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026566
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11455227 5 g 5 Gramm
11465227 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11455227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22623.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3008-43-3 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3008-43-3
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.16
MDL-Nummer MFCD00209518
InChI-Schlüssel JDXJKLGWPNXSHL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-1,2-cyclohexanedione, 1,2-cyclohexanedione, 3-methyl, 1-methyl-2,3-cyclohexadione, coffee dione, fema no. 3305, methylcyclohexanedione, acmc-1cmqp, dsstox_cid_27675, dsstox_rid_82493, dsstox_gsid_47675
PubChem CID 3321360
IUPAC-Name 3-Methylcyclohexan-1,2-dion
SMILES CC1CCCC(=O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylcyclohexane-1,2-dione
Schmelzpunkt 57°C to 59°C
Siedepunkt 69°C to 72°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) ≥98%