Learn More
3-Methylcyclopentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044162
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11381767 1 g 1 Gramm
11391767 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11381767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04940.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1757-42-2 | C6H10O | 98.145 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1757-42-2
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00001416
InChI-Schlüssel AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
PubChem CID 15650
IUPAC-Name 3-Methylcyclopentan-1-on
SMILES CC1CCC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylcyclopentanone
Schmelzpunkt -58°C
Dichte 0.914
Siedepunkt 144°C to 146°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Brechungsindex 1.434
Menge 1 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1305074
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 99%