Learn More
3-Methylcyclopentanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylcyclopentanone |
| CAS | 1757-42-2 |
| Summenformel | C6H10O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | (±)-3-Methylcyclopentanone, 1-Methyl-3-cyclopentanone, 3-Methyl-1-cyclopentanone, 3-Methylcyclopentanone, NSC 25212 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCC(=O)C1 |
| IUPAC-Name | 3-Methylcyclopentan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 98.14 |
| Formelmasse | 98.0732 |