Learn More
3-Methylglutarinanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-163076 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10222462
Marke: Thermo Scientific Acros 126870050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4166-53-4 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4166-53-4
Summenformel C6H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
MDL-Nummer MFCD00006683
InChI-Schlüssel MGICRVTUCPFQQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylglutaric anhydride, 4-methyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3-methylglutaricanhydride, .beta.-methylglutaric anhydride, acmc-1ago6, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4-methyl, 3-methyl glutaric anhydride, beta-methylglutaric anhydride, 4-methyltetrahydropyran-2,6-dione
PubChem CID 77828
IUPAC-Name 4-Methyloxan-2,6-Dion
SMILES CC1CC(=O)OC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylglutaric anhydride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 40°C to 45°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 180°C to 182°C (25.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 17, 415
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose
Formelmasse 128.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylglutaric anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.