Learn More
3-Methylglutarylcarnitine Chloride, TRC
Artikelnummer. 17993805
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17993805 25 mg 25 Milligramm
17922845 50 mg 50 Milligramm
17953545 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22641525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 821794-55-2
Summenformel C13 H24 N O6 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 325.78
Synonym 3-carboxy-2-(4-carboxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride
IUPAC-Name [3-carboxy-2-(4-carboxy-3-methyl-butanoyl)oxy-propyl]-trimethyl-ammonium;chloride
SMILES [Cl-].CC(CC(=O)O)CC(=O)OC(CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylglutarylcarnitine Chloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H23NO6.ClH/c1-9(5-11(15)16)6-13(19)20-10(7-12(17)18)8-14(2,3)4;/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H-,15,16,17,18);1H
Formelmasse 325.1292