Learn More
3-Methylindol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10553481 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10409630 10 g Glasflasche 10 Gramm
10366670 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10553481 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127030250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 83-34-1 | C9H9N | 131.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-34-1
Summenformel C9H9N
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00005627
InChI-Schlüssel ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole
PubChem CID 6736
ChEBI CHEBI:9171
IUPAC-Name 3-Methyl-1H-Indol
SMILES CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylindole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95.0°C to 98.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Siedepunkt 265.0°C to 266.0°C (755.0 mmHg)
Flammpunkt 132°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 20, 315
Merck Index 15, 8698
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.45g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken