Learn More
3-Methylindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Methylindole is often used as a component of commercial fragrances and perfumes.It helps fluorescent guanosine analogue, which in a dimethoxytrityl, phosphoramidite protected form, can be site-specifically inserted into oligonucleotides through a 3?5?phosphodiester linkage using an automated DNA synthesizer
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Methylindol wird häufig als Bestandteil kommerzieller Duftstoffe und Parfüms verwendet. Es hilft fluoreszierendem Guanosin-Analogon, das in einer Dimethoxytrityl- und Phosphoramimit-geschützten Form durch eine 3?5?Phosphodiodiester-Verbindung mit einem automatisierten DNA-Synthesizer ortsspezifisch in Oligonukleotide eingefügt werden kann.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Äther, Alkoholen, Benzol, Aceton, Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunklen von Oxidationsmitteln entfernt lagern. Nicht kompatibel mit leichten, starken Säuren, sauren Ahydriden und sauren Chloriden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylindole |
| Schmelzpunkt | 94°C to 97°C |
| Siedepunkt | 265°C to 268°C |
| Flammpunkt | 132°C (269°F) |
| Geruch | Stench |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 111296 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Merck Index | 14,8560 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,Ether,Alcohols,Benzene,Acetone,Chloroform. |
| Mehr anzeigen |