Learn More
(3 -Methylisoxazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10644215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10644215 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10215484 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10644215 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC27009DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 14716-89-3
Summenformel C5H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 113.116
MDL-Nummer MFCD09859210
InChI-Schlüssel OFSDWHRZVRCPBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazol-5-yl methanol, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanol, 3-methyl-5-isoxazolemethanol, 5-isoxazolemethanol,3-methyl, 3-methylisoxazol-5-yl methan-1-ol, 3-methylisoxazole-5-methanol, 5-isoxazolemethanol, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolyl methanol, 5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole, 5-hydroxymethyl-3-methyl-isoxazole
PubChem CID 10820493
IUPAC-Name (3-Methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanol
SMILES CC1=NOC(=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Methylisoxazol-5-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 113.12
Reinheit (%) 97%