Learn More
3-Methylisoxazol-4-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382977 250 mg 250 Milligramm
11372977 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16307.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17153-20-7 | Molecular Formula: C5H5NO3 | Molecular Weight: 127.099 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17153-20-7
Summenformel C5H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 127.099
MDL-Nummer MFCD01318161
InChI-Schlüssel YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
PubChem CID 4589692
IUPAC-Name 3-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure
SMILES CC1=NOC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 185°C to 187°C
Menge 250 mg
Beilstein 114157
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) ≥98%