Learn More
3-Methylisoxazol-5-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10506344 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10258233 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506344 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC27002DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 49783-72-4
Summenformel C5H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 145.54
MDL-Nummer MFCD09817464
InChI-Schlüssel VUBCNGCMOPTDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazole-5-carbonyl chloride, 3-methyl-5-isoxazolecarbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, 3-methyl, aronis23810, 3-methylisoxazol-5-carbonyl chloride, 3-methyl-isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, 3-methyl-9ci
PubChem CID 12905099
IUPAC-Name 3-methyl-1,2-oxazole-5-carbonyl chloride
SMILES CC1=NOC(=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylisoxazole-5-carbonyl chloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 145.54
Reinheit (%) 95%