Learn More
3-(Methylnitrosamino)Prozionitril, TRC
Artikelnummer. 30136559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136559 1 g 1 Gramm
30134104 250 mg 250 Milligramm
17981625 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136559 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3257151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60153-49-3
Summenformel C4 H7 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 113.12
Synonym Propionitrile, 3-(methylnitrosamino)- (6CI), 3-(Methylnitrosoamino)propanenitrile, 3-(Methylnitrosamino)propionitrile, 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile, N-(2-Cyanoethyl)-N-methylnitrosamine
IUPAC-Name N-(2-Cyanoethyl)-N-Methyllachstoff-Amino
SMILES CN(CCC#N)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylnitrosamino)propionitrile
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H7N3O/c1-7(6-8)4-2-3-5/h2,4H2,1H3
Formelmasse 113.0589