Learn More
3-Methylpentan, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416720
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11416720 100 mL 100 Milliliter
11426720 500 mL 500 Milliliter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11416720
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03133.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 96-14-0 | C6H14 | 86.18 g/mol
3-Methylpentane is used as a solvent in the preparation of vegetable oils, glues, coatings, and paints. It is also used in gasoline, rubber solvent, and petroleum ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methylpentan wird als Lösungsmittel bei der Herstellung von Pflanzenölen, Klebstoffen, Beschichtungen und Lacken verwendet. Es wird auch in Benzin, Gummi-Lösungsmittel und Petrolether verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 0.013 g/l bei 20 °C). Mischbar mit Ether, Aceton. Löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl, trocken und gut belüftet lagern. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-14-0
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD00009342
InChI-Schlüssel PFEOZHBOMNWTJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 3-methyl, unii-xd8o3ml76t, 3-methyl-pentane, xd8o3ml76t, 3-methylpentane, analytical standard, diethylmethylmethane, 3-methylpentyl, 3-methyl pentane, 3-methylpentan-3-yl, acmc-209s6l
PubChem CID 7282
IUPAC-Name 3-Methylpentan
SMILES CCC(C)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylpentane
Schmelzpunkt -118°C
Dichte 0.663
Siedepunkt 63°C to 65°C
Flammpunkt −32°C (−26°F)
Geruch Petroleum-like
Brechungsindex 1.377
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730734
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 0.013g/L at 20°C). Miscible in ether,acetone. Soluble in ethanol.
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylpentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Methylpentane