Learn More
3-Methylpentan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylpentane |
| CAS | 96-14-0 |
| Summenformel | C6 H14 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Pentane, 3-methyl-, 3-Methylpentane, NSC 66497, UN 1208 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C)CC |
| IUPAC-Name | 3-Methylpentan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 86.18 |
| Formelmasse | 86.1096 |