Learn More
(3-Methylphenyl)methanethiol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10496482
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10496482 1 g 1 Gramm
10531703 10 g 10 Gramm
10565954 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10496482 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00469DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 25697-56-7
Summenformel C8H10S
Molekulargewicht (g/mol) 138.228
MDL-Nummer MFCD00022075
InChI-Schlüssel PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2801207
IUPAC-Name (3-Methylphenyl)methanthiol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Methylphenyl)methanethiol
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CH2SH
Menge 1 g
Synonym 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
Formelmasse 138.23
Reinheit (%) 95%