Learn More
3-Methylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11363037 100 g 100 Gramm
11353037 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13408.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 626-56-2 | C6H13N | 99.177 g/mol
3-Methylpiperidine, is used as a reactant for synthesis of Phenylpropenamide derivatives for anti-hepatitis B virus activity, CB2 receptor agonists for treatment of chronic pain, aurora kinase inhibitors, spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors, 1,3,5-Oxadiazinones, selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists. It is also used as a pharmaceutical intermediate and as a intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methylpiperidin, wird als Reaktant für die Synthese von Phenylpropenamid-Derivaten für die Aktivität des Hepatitis-B-Virus, CB2-Rezeptoragonisten zur Behandlung chronischer Schmerzen, Aurorakinase-Inhibitoren, Spiroimidazolidinon NPC1L1-Inhibitoren,1,3,5-Oxadiazinone, selektive Serotonin5-HT6-Rezeptorantagonisten verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und Basen fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-56-2
Summenformel C6H13N
Molekulargewicht (g/mol) 99.177
MDL-Nummer MFCD00005994
InChI-Schlüssel JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pipecoline, piperidine, 3-methyl, beta-pipecoline, .beta.-pipecoline, 3-methyl-piperidine, .beta.-methylpiperidine, beta-methylpiperidine, 3-methyl piperidine, 3-pipecoline 8ci, 3ppc
PubChem CID 79081
IUPAC-Name 3-Methylpiperidin
SMILES CC1CCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylpiperidine
Schmelzpunkt -24°C
Dichte 0.845
Siedepunkt 124°C to 125°C
Flammpunkt 8°C (46°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.447
Menge 100 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 79807
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 99.18
Reinheit (%) 97%