Learn More
3-Methylpyrazol-4-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235914
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10235914 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10235914 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00037DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 936250-20-3
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H17BN2O2
MDL-Nummer MFCD08690235
Menge 1 g
Synonym 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3-methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 3-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
InChI-Schlüssel MSJAEFFWTBMIKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NN1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-Name 5-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 208.07
PubChem CID 17750270
Formelmasse 208.07
Reinheit (%) 97%