Learn More
3-Methylpyrazol, TRC
Artikelnummer. 30469704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469704 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30469704 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM320680100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1H-pyrazole
CAS 1453-58-3
Summenformel C4 H6 N2
Menge 100 g
Synonym Pyrazole, 3(or 5)-methyl- (6CI,7CI), Pyrazole, 3-methyl- (8CI), 3-Methyl-1H-pyrazole, 3-Methylpyrazole, 5-Methylpyrazole
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-3-5-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
SMILES Cc1cc[nH]n1
IUPAC-Name 3-Methyl-1H-Pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 82.1
Formelmasse 82.0531