Learn More
3-Methylpyridin-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15422608 5 g 5 Gramm
15412608 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56168.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55589-47-4 | C7H7NO | 121.139 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55589-47-4
Summenformel C7H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 121.139
MDL-Nummer MFCD02181144
InChI-Schlüssel JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylpicolinaldehyde, 3-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-methyl-2-pyridinaldehyde, 2-formyl-3-picoline, 3-methyl-pyridine-2-carbaldehyde, 2-formyl-3-methylpyridine, pyridinecarboxaldehyde, methyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridineformaldehyde
PubChem CID 1501874
IUPAC-Name 3-Methylpyridine-2-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(N=CC=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
Dichte 1.08
Flammpunkt 73°C (163°F)
Brechungsindex 1.538
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 97%