missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methylpyridine-d7, CDN

Artikelnummer. 30319469
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30319469

Marke: CDN CDND52560.5G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Picoline-d7
CAS 202529-13-3
Summenformel C6 D7 N
Menge 0.5 g
Synonym Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(methyl-d3)- (9 CI), 3-Picoline-d7, 3-Methylpyridine-d7, 3-(Methyl-d3)pyridine-2,4,5,6-d4, 3-Methylpyridine-D7
InChI-Formel InChI=1 S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1nc([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)pyridine
Molekulargewicht (g/mol) 100.1696
Formelmasse 100.1018 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.