Learn More
3-Methylchinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylquinoline |
| CAS | 612-58-8 |
| Summenformel | C10H9N |
| Menge | 25 g |
| Synonym | NSC 109149, 3-MQL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9N/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)11-7-8/h2-7H,1H3 |
| SMILES | Cc1cnc2ccccc2c1 |
| IUPAC-Name | 3-Methylchinolin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 143.19 |
| Formelmasse | 143.0735 |