Learn More
3-(Methylsulfonyl)phenylessigsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15403567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15403567 5 g 5 Gramm
11461490 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26921.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1027730-68-2
Summenformel C9H10O3S
Molekulargewicht (g/mol) 198.24
MDL-Nummer MFCD09953474
InChI-Schlüssel DXFCQIDRHQFCHE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methylsulfinylphenylacetic acid, 2-3-methylsulfinyl phenyl acetic acid, 3-methylsulfinyl phenylacetic acid, 3-methanesulfinylphenyl acetic acid, acmc-20amzx, 3-methanesulfinyl phenylacetic acid, 3-methylsulfinyl phenyl acetic acid, 3-methanesulfinyl phenyl acetic acid
PubChem CID 45925729
IUPAC-Name 2-(3-Methylsulfinylphenyl)essigsäure
SMILES CS(=O)C1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylsulfinyl)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Menge 5 g
Formelmasse 198.24
Reinheit (%) 96%