Learn More
3-Methylthio-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438593 100 g 100 Gramm
11418593 5 g -
11428593 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438593 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10403.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 505-10-2 | C4H10OS | 106.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 505-10-2
Summenformel C4H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 106.18
MDL-Nummer MFCD00036560
InChI-Schlüssel CZUGFKJYCPYHHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methionol, 3-methylthiopropanol, 3-methylthio-1-propanol, 3-hydroxypropyl methyl sulfide, 3-methylthio propanol, 3-methylmercapto-1-propanol, 1-propanol, 3-methylthio, 3-methylsulfanyl propan-1-ol, gamma-methylmercaptopropyl alcohol
PubChem CID 10448
ChEBI CHEBI:49019
IUPAC-Name 3-Methylsulfanylpropan-1-ol
SMILES CSCCCO
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Methylthio-1-propanol
Dichte 1.027
Siedepunkt 89°C to 90°C (13 mmHg)
Flammpunkt 90°C (195°F)
Brechungsindex 1.4904
Menge 100 g
Formelmasse 106.19
Reinheit (%) 98%