Learn More
3-(Methylthio)-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30470385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470385 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470385 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33077125G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylthio)-1-propanol
CAS 505-10-2
Summenformel C4 H10 O S
Menge 25 g
Synonym 3-(Methylthio)-1-propanol, 3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, 3-(Methylthio)propanol, 3-Hydroxypropyl methyl sulfide, 3-Methylmercapto-1-propanol, 4-Thiapentan-1-ol, Methionol, NSC 2859, γ-Methylmercaptopropyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CSCCCO
IUPAC-Name 3-Methylsulfanylpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 106.19
Formelmasse 106.0452