Learn More
3-Methylthio-1-Propylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475580 5 g 5 Gramm
11465580 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475580 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25846.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4104-45-4 | C4H11NS | 105.199 g/mol
3-Aminopropyl Methyl Sulfideis used in cheese and seafood flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Aminopropylmethyl-Sulfide werden in Käse- und Meeresfrüchte-Geschmacksrichtungen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4104-45-4
Summenformel C4H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 105.199
MDL-Nummer MFCD00041898
InChI-Schlüssel KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthiopropylamine, 3-methylthio propylamine, 1-propanamine, 3-methylthio, 3-methylthiopropanamine, methylmercaptopropylamine, unii-1iap0cgd5s, 3-methylmercaptopropylamine, 3-methylthio-1-propanamine, 3-methylsulfanyl propan-1-amine, 1iap0cgd5s
PubChem CID 77743
ChEBI CHEBI:16696
IUPAC-Name 3-Methylsulfanylpropan-1-amin
SMILES CSCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylthio-1-propylamine
Dichte 0.938
Siedepunkt 169°C
Flammpunkt 62°C (144°F)
Geruch Stench
Strukturformel CH3S(CH2)3NH2
Brechungsindex 1.494
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Formelmasse 105.2
Reinheit (%) 97%