Learn More
3-(Methylthio)butanal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Methylthio)butanal |
| CAS | 16630-52-7 |
| Summenformel | C5H10OS |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 3-(Methylthio)butyraldehyde, 3-Methylsulfanylbutyraldehyde, beta-(Methylthio)butyraldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CSC(C)CC=O |
| IUPAC-Name | 3-Methylsulfanylbutanal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.2 |
| Formelmasse | 118.0452 |