Learn More
3-(Methylthio)butanal, TRC
Artikelnummer. 30465786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465786 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465786 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33025050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylthio)butanal
CAS 16630-52-7
Summenformel C5H10OS
Menge 50 g
Synonym 3-(Methylthio)butyraldehyde, 3-Methylsulfanylbutyraldehyde, beta-(Methylthio)butyraldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CSC(C)CC=O
IUPAC-Name 3-Methylsulfanylbutanal
Molekulargewicht (g/mol) 118.2
Formelmasse 118.0452