Learn More
3-(Methylthio)propionaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452487 50 g 50 Gramm
11447846 10 g 10 Gramm
11462487 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11452487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14774.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3268-49-3 | C4H8OS | 104.167 g/mol
3-(Methylthio)propionaldehyde, is used as food flavour ,for making Baked food, spices, soft drinks, candy. It is also used as an intermediate. It has wide applications in organic synthesis as solvents as well as reagents. They are used in the synthesis of specific compound classes include agricultural chemical, property-enhancing additives, pharmacological drugs, chemical resistant polymers, detergents, and rubber antioxidants. Some examples of aliphatic and aromatic thioethers found in flavouring agents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Methylthio)propionaldehyd wird als Lebensmittelgeschmack für die Herstellung von Backwaren, Gewürzen, Erfrischungsgetränken und Süßigkeiten verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt verwendet. Bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der organischen Synthese sowie in Lösungsmitteln und Reagenzien. Sie werden für die Synthese spezifischer Verbundklassen verwendet, darunter landwirtschaftliche Chemikalien, Eigenschaftsverbesserungszusätze, pharmakologische Arzneimittel, chemikalienbeständige Polymere, Detergenzien und Gummiantioxidantien. Einige Beispiele für aliphatische und aromatische Thioether, die in Aromastoffen gefunden werden
Löslichkeit
Ist leicht löslich in alkoholischen Lösungsmitteln wie Ethanol, Propylen und Glykolöl. Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur 2 bis 8 °C. Luftempfindlich. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3268-49-3
Summenformel C4H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 104.167
MDL-Nummer MFCD00007022
InChI-Schlüssel CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methional, 3-methylthio propionaldehyde, 3-methylthio propanal, propanal, 3-methylthio, 4-thiapentanal, 3-methylsulfanyl propanal, 3-methylmercapto propionaldehyde, 3-methylthiopropanal, propionaldehyde, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropyl aldehyde
PubChem CID 18635
ChEBI CHEBI:49017
IUPAC-Name 3-Methylsulfanylpropanal
SMILES CSCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylthio)propionaldehyde
Schmelzpunkt -58°C
Dichte 1.052
Siedepunkt 165°C to 166°C
Flammpunkt 64°C (147°F)
Geruch Strong
Strukturformel CH3S(CH2)2CHO
Brechungsindex 1.4825
Menge 50 g
UN-Nummer UN2785
Beilstein 1739289
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen It is readily soluble in alcohol solvents such as ethanol,propylene and glycol oil. It is insoluble in water.
Formelmasse 104.17
Reinheit (%) 98%