Learn More
3-Methylthiophen-2-carbonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400903
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11400903
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13305.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 55406-13-8 | C6H5NS | 123.173 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55406-13-8
Summenformel C6H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 123.173
MDL-Nummer MFCD00052086
InChI-Schlüssel ALZHYEITUZEZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-3-methylthiophene, acmc-1axot, 3-methyl-thiophene-2-carbonitrile, 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile #
PubChem CID 521617
IUPAC-Name 3-Methylthiophen-2-Carbonitril
SMILES CC1=C(SC=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylthiophene-2-carbonitrile
Siedepunkt 91°C to 93°C (12 mmHg)
Brechungsindex 1.553
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 5495606
Formelmasse 123.18
Reinheit (%) 96%