missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methylthiophen-2-carboxamid, 99 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11304915
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11304915 1 g 1 Gramm
11314915 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11304915

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18092.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 76655-99-7
Summenformel C6H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 141.188
MDL-Nummer MFCD01208055
InChI-Schlüssel QZDTWJRYMXQXBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarboxamide, pubchem16135, 2-thiophenecarboxamide,3-methyl, 3-methyl-thiophene-2-carboxamide, 3-methyl-2-thiophenecarboxamide #, 2-thiophenecarboxamide, 3-methyl-9ci
PubChem CID 588128
IUPAC-Name 3-Methylthiophen-2-Carboxamid
SMILES CC1=C(SC=C1)C(=O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methylthiophene-2-carboxamide
Schmelzpunkt 122°C to 125°C
Menge 1 g
Beilstein 116188
Formelmasse 141.19
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.