Learn More
3-Methylthiophen-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449476 100 g 100 Gramm
11429476 5 g 5 Gramm
11439476 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19194.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 23806-24-8 | C6H5O2S | 141.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23806-24-8
Summenformel C6H5O2S
Molekulargewicht (g/mol) 141.16
MDL-Nummer MFCD00005438
InChI-Schlüssel IFLKEBSJTZGCJG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl, 2-carboxy-3-methylthiophene, 3-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 3-methyl-2-thiophenecarboxylic, 3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-2-thiophenecarboxylicacid, pubchem5182, acmc-1cinc
PubChem CID 90269
IUPAC-Name 3-Methylthiophen-2-Carbonsäure
SMILES CC1=C(SC=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 144°C to 149°C
Menge 100 g
Beilstein 116184
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) 98%