Learn More
3-Methylthiophen-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024472
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11429476
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19194.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 23806-24-8 | C6H5O2S | 141.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23806-24-8
Summenformel C6H5O2S
Molekulargewicht (g/mol) 141.16
MDL-Nummer MFCD00005438
InChI-Schlüssel IFLKEBSJTZGCJG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl, 2-carboxy-3-methylthiophene, 3-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 3-methyl-2-thiophenecarboxylic, 3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-2-thiophenecarboxylicacid, pubchem5182, acmc-1cinc
PubChem CID 90269
IUPAC-Name 3-Methylthiophen-2-Carbonsäure
SMILES CC1=C(SC=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 144°C to 149°C
Menge 5 g
Beilstein 116184
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) 98%