Learn More
3-Methylthiophen-2-Methylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354915 250 mg 250 Milligramm
11344915 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354915 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18094.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104163-35-1 | C6H9NS | 127.205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104163-35-1
Summenformel C6H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 127.205
MDL-Nummer MFCD02093988
InChI-Schlüssel SWZNXCABBUKIPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2798756
IUPAC-Name (3-Methylthiophen-2-yl)methanamin
SMILES CC1=C(SC=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylthiophene-2-methylamine
Siedepunkt 78°C (4 mmHg)
Brechungsindex 1.5585
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Beilstein 108864
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 3-methylthiophen-2-yl methanamine, 3-methyl-2-thienyl methylamine, 3-methylthiophene-2-methylamine, 2-thiophenemethanamine,3-methyl, 2-thiophenemethanamine, 3-methyl, acmc-20apo3, 3-metylthiophene-2-metylamine, 2-aminomethyl-3-methylthiophene, 3-methylthiophene-2-methanamine, 3-methylthien-2-yl methylamine
Formelmasse 127.21
Reinheit (%) 98%