Learn More
3-Methylvaleriansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493128
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11493128 100 g 100 Gramm
11473128 5 g 5 Gramm
11483128 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11493128
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18886.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 105-43-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-43-1
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00002729,MFCD02262177
InChI-Schlüssel IGIDLTISMCAULB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methylvaleric acid, 3-methyl-pentanoic acid, pentanoic acid, 3-methyl, 3-methyl valeric acid, dl-3-methylvaleric acid, 3-methyl pentanoic acid, sec-butylacetic acid, valeric acid, 3-methyl, beta-methylvaleric acid, 3-methyl-n-valeric acid
PubChem CID 7755
IUPAC-Name 3-Methylpentansäure
SMILES CCC(C)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylvaleric acid
Schmelzpunkt -42°C
Dichte 0.93
Siedepunkt 196°C to 198°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.416
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1720696
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%