Learn More
3-Methylxanthin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398096 250 mg 250 Milligramm
11388096 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14986.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1076-22-8 | C6H6N4O2 | 166.14 g/mol
3-Methylxanthine is a Xanthine derivative with diuretic, cardiac stimulant and smooth muscle relaxant activities; isomeric with theobromine.They can also act as Bronchodilator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methylxanthin ist ein Xanthinderivat mit diuretischen, kardialen Stimulations- und Etnspannungsaktivitäten für glatte Muskeln; isomerisch mit Theobromin. Es kann auch als Bronchodilator fungieren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1076-22-8
Summenformel C6H6N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.14
MDL-Nummer MFCD00005580
InChI-Schlüssel GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
PubChem CID 70639
ChEBI CHEBI:62207
IUPAC-Name 3-Methyl-7H-Purin-2,6-Dion
SMILES CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylxanthine
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 166.14
Reinheit (%) ≥98%