Learn More
3-Methylxanthin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315052 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315052 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC15148600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine)
CAS 1076-22-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine)
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C6 H6 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Pentoxifylline Imp. B (EP), Theophylline Imp. B (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. B (EP), Theophylline USP Related Compound B, Theophylline USP RC B, 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methylxanthine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. B (EP), Theophylline Related Compound B, Pentoxifylline Impurity B, Theophylline Impurity B, Theophylline-Ethylenediamine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
IUPAC-Name 3-Methyl-7H-Purin-2,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 166.14
Menge 250 mg
Formelmasse 166,0491 g/mol