Learn More
Wheaton™ 3 ml graduierte LDPE-Pasteurpipette
Artikelnummer. 16404999
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsart:
10/Pckg.
20/Pckg.
Einzeln verpackt
Großpackungsbeutel
Packungsgröße:
1500 Stück
3000 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsart Packungsgröße
16404999 Großpackungsbeutel 3000 Stück
16465009 Einzeln verpackt 500 Stück
16484999 10/Pckg. 1500 Stück
16494999 20/Pckg. 1500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16404999 Lieferant Wheaton™ Lieferanten-Nr. 711116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00 €
    203.58 € / 3000 Stück
    Sparen 124.42 €
    37% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pasteurpipette für einfache und sichere Flüssigkeitsmessung und -übertragung.
  • Für Flüssigkeitstransfer
  • Entwickelt, um eine sichere Probenübertragung zu gewährleisten
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Saugvolumen (metrisch) 7 ml
Kalibriert Nein
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Außendurchmesser (metrisch) 7,5 mm
Abmessungen (L x B) 160 x 7,5 mm
Material LDPE
Sterilität Unsteril
Tropfen/ml 47,6 μl
Skala Ja
Graduierungsart Gegossen
Ausführung oben Saugbalg
Verpackungsart Großpackungsbeutel
Volumen (metrisch) 3 ml
Länge (metrisch) 160 mm
Einwegprodukt Einmalgebrauch