Learn More
3-Morpholinobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510497
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10670515
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC33804CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 446866-87-1
Summenformel C11H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
InChI-Schlüssel LQORKFSMUOSSQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinobenzaldehyde, 3-morpholin-4-yl benzaldehyde, 4-3-formylphenyl morpholine, 3-4-morpholinyl benzaldehyde, 3-morpholin-4-yl-benzaldehyde, pubchem13334, 3-morpholin-4-yl benzaldehyd, benzaldehyde,3-4-morpholinyl
PubChem CID 7164584
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-ylbenzaldehyd
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Morpholinobenzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 97%