Learn More
3-Morpholinobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10660515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10660515 1 g 1 Gramm
10016202 250 mg 250 Milligramm
10446974 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10660515 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC33801DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 215309-00-5
Summenformel C11H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.229
MDL-Nummer MFCD06659078
InChI-Schlüssel VSKFQESEPGOWBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinobenzoic acid, 3-4-morpholinyl benzoic acid, 3-morpholin-4-yl-benzoic acid, 3-morpholin-4-yl benzoic acid, 3-morpholinobenzoicacid, benzoic acid, 3-4-morpholinyl, 4-3-carboxyphenyl morpholine, pubchem19534, 3-4-morpholino benzoic acid
PubChem CID 2795549
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-ylbezoesäure
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Morpholinobenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 97%