Learn More
3'N-Benzylbiotin, TRC
Artikelnummer. 30011360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011360 50 mg 50 Milligramm
30005226 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011360 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB23303050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57229-92-2
Summenformel C17 H22 N2 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 334.43
Synonym (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-3-(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-3-(phenylmethyl)-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, 5-[(3aS,4S,6aR)-1-Benzyl-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic Acid
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-3-Benzyl-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahydro-1H-thieno[3,4-d]Imidazol-4-yl]pentansäure
SMILES OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N(Cc3ccccc3)[C@H]12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'N-Benzyl Biotin
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H22N2O3S/c20-15(21)9-5-4-8-14-16-13(11-23-14)18-17(22)19(16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,16H,4-5,8-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t13-,14-,16-/m0/s1
Formelmasse 334.1351