Learn More
3-(N-Methyl-N-Pentylamino)Propionsäure-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H |
| Formelmasse | 209.1183 |
| Reinheit (%) | >95% |