missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(N-Morpholino)propane Sulfonic Acid (MOPS), Mikromol™

Artikelnummer. 30052559
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30052559 25 mg 25 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30052559

Marke: Mikromol MM0334.020025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-(N-Morpholino)propane Sulfonic Acid (MOPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(N-Morpholino)propane Sulfonic Acid (MOPS)
CAS 1132-61-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-(N-Morpholino)propane Sulfonic Acid (MOPS)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H15 N O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-(N-Morpholino)propane Sulfonic Acid, MOPS
InChI-Formel InChI=1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
SMILES OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
IUPAC-Name 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonic acid
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
Menge 25 mg
Formelmasse 209.0722 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.