Learn More
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10452930 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10452930 5 g Glasflasche 5 Gramm
10863571 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452930 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427740050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14933-09-6 | C19H41NO3S | 363.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14933-09-6
Summenformel C19H41NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 363.61
MDL-Nummer MFCD00036910
InChI-Schlüssel BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristyl sulfobetaine, zwittergent 3-14, n-tetradecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-dimethyl tetradecyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-n,n-dimethylmyristylammonio propanesulfonate, dimethyl 3-sulphonatopropyl tetradecylammonium, zwittergent™ 3-14 detergent, 3-myristyldimethylammonio propanesulfonate, 3-n,n-dimethyltetradecylammonio propanesulfonate
PubChem CID 84705
ChEBI CHEBI:10129
IUPAC-Name 3-[Dimethyl(tetradecyl)ammoniumyl]propan-1-sulfonat
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(N, N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 246.0°C to 248.0°C
Farbe Blau bis Violett
Elementanalytik 60.57 to 64.96 % C 10.97 to 11.76 % H 3.72 to 3.99 % N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 363.61
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.