Learn More
3-n-Octylthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Octylthiophene is used as a starting material in the synthesis of the following 2,5-dibromo-3-octylthiophene, poly(3-butylthiophene)-b-poly(3-octylthiophene), a diblock copoly(3-alkylthiophene), regioregular poly(3-octylthiophene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Octylthiophen wird als Ausgangsmaterial bei der Synthese des folgenden 2,5-Dibrom-3-octylthiophens Poly(3-butylthiophen)-b-poly(3-Octylthiophen), eines Diblock-copoly(3-alkylthiophen), regioregularen Poly(3-octylthiophen) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-n-Octylthiophene |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.92 g/mL |
| Siedepunkt | 106°C to 107°C (3 mmHg) |
| Flammpunkt | 113°C (235°F) |
| Brechungsindex | 1.492 |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in organic solvents. |
| Formelmasse | 196.35 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Mehr anzeigen |